주요 문서
746045
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
97%
동의어(들):
4-Chloro-5,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine-2-amine, NSC 66053
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
157.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
217-222 °C
작용기
chloro
SMILES string
CC1=C(Cl)N=C(N)N=C1C
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI key
RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)