문서
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥97% (GC)
동의어(들):
(1R,2S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, tert-Butyl (1S,2R)-2-hydroxycyclohexylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97% (GC)
형태
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥97%
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI key
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable