주요 문서
742961
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl bromide
≥90% (GC)
동의어(들):
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2BrC6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
≥90% (GC)
포함
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
refractive index
n20/D 1.573
n20/D 1.5780 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
1.432 g/mL at 20 °C
SMILES string
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Asymmetric total syntheses of (R)-(-)-argentilactone and (S)-5-hexadecanolide.
Sabitha, G., et al.
Synthesis, 17, 2879-2884 (2006)
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A