주요 문서
741841
Sigma-Aldrich
Bromodichloromethane-13C
stabilized with potassium carbonate, 99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Dichlorobromomethane-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13CHCl2
Molecular Weight:
164.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
87 °C (lit.)
density
1.992 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl[13CH](Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI key
FMWLUWPQPKEARP-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)