Key Documents
741396
Sigma-Aldrich
Allylamine dihydrogen phosphate
contains up to 6% water, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H7N · H3PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
155.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
형태
solid
mp
144-153 °C
SMILES string
NCC=C.OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7N.H3O4P/c1-2-3-4;1-5(2,3)4/h2H,1,3-4H2;(H3,1,2,3,4)
InChI key
SHKWWJYVYVJJDS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)