문서
741310
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
96%
동의어(들):
6-Bromo-3-(dimethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
208.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
25-30 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI key
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable