주요 문서
740632
Sigma-Aldrich
N-Tosyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
95%
동의어(들):
4-Methyl-N-(5-methyl-3,4-hexadien-1-yl)benzenesulfonamide, N-Toluenesulfonyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
265.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
50-55 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C=CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-12(2)6-4-5-11-15-18(16,17)14-9-7-13(3)8-10-14/h4,7-10,15H,5,11H2,1-3H3
InChI key
LSSMBRKXEAJPMI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)