주요 문서
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylacetyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrClO
CAS Number:
Molecular Weight:
233.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
density
1.573 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)