주요 문서
740357
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
97%
동의어(들):
4-Cyanophenethylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
182.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
211-216 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CC=C(C#N)C=C1.Cl
InChI
1S/C9H10N2.ClH/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
LTYHPCKZVFOVCH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)