주요 문서
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18NO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
255.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
분석
96%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.521
density
1.119 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
InChI key
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)