주요 문서
73999
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-3-(Boc-amino)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-L-β-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18F3NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
333.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
InChI key
WJMVMQYNFZQHGW-LLVKDONJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)