주요 문서
739758
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylpyridine
97%
동의어(들):
2-Iodo-3-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6IN
CAS Number:
Molecular Weight:
219.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.627
density
1.827 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI key
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)