Key Documents
738697
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-{[(methoxycarbonyl)amino]sulfonyl}piperidinium inner salt
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
236.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
95-100 °C
SMILES string
COC(=O)[N-]S(=O)(=O)[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-10(6-4-3-5-7-10)15(12,13)9-8(11)14-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
HUICDFPDKLNWBA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)