주요 문서
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
동의어(들):
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9BF3K
CAS Number:
Molecular Weight:
188.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
191-196 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
InChI key
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)