주요 문서
73828
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-homoserine triethylamine salt
≥98.0%
동의어(들):
(S)-4-Hydroxy-2-(tritylamino)butyric acid triethylamine salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H23NO3 · C6H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
462.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCN(CC)CC.OCCC(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H23NO3.C6H15N/c25-17-16-21(22(26)27)24-23(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-4-7(5-2)6-3/h1-15,21,24-25H,16-17H2,(H,26,27);4-6H2,1-3H3/t21-;/m0./s1
InChI key
LRIHVFUNJCWVBP-BOXHHOBZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)