주요 문서
737186
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7F3
CAS Number:
Molecular Weight:
196.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.537
density
1.263 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3/c12-11(13,14)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
GOBHSUAEQGWYBT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)