주요 문서
736864
Sigma-Aldrich
5-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
5-Methoxynicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
127-131 °C
SMILES string
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)