주요 문서
736724
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)indole
95%
동의어(들):
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
110-115 °C
SMILES string
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
InChI key
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)