주요 문서
73595
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenoxy)ethanol
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(4-Nitrophenyl)glycol, O-(4-Nitrophenyl)ethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
Beilstein:
2210596
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
flakes
mp
82-85 °C
SMILES string
OCCOc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
YAPAEYFBLRVUMH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)