주요 문서
735671
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.468
density
1.005 g/mL at 25 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(12-4)6-8-13/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI key
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)