주요 문서
733695
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-2-hydroxy-4-methyl-5-pentyl methacrylate
>97%
동의어(들):
5,5,5-Trifluoro-4-hydroxy-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pentyl methacrylate, HFA monomer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14F6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
308.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
>97%
양식
liquid
density
1.302 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
InChI key
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)