주요 문서
733687
Sigma-Aldrich
4-Biphenylthioamide
96%
동의어(들):
4-Biphenylthiocarboxamide, 4-Phenylthiobenzamide, [1,1′-Biphenyl]-4-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11NS
CAS Number:
Molecular Weight:
213.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
227-232 °C
SMILES string
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NS/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,14,15)
InChI key
HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)