주요 문서
732869
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodochromone
동의어(들):
6-Chloro-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4ClIO2
CAS Number:
Molecular Weight:
306.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
141-147 °C
SMILES string
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
InChI key
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)