주요 문서
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
동의어(들):
7-Bromo-4H-chromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
154-159 °C
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)