주요 문서
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
동의어(들):
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
paste
mp
186-192 °C
SMILES string
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)