주요 문서
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
동의어(들):
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.485
SMILES string
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
189.5 °F
Flash Point (°C)
87.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)