주요 문서
73266
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
동의어(들):
Nα-Boc-Nδ-Alloc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2O6 · C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
511.69
Beilstein:
5217141
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)