Key Documents
732583
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methylpyrazole-4-carboxylate
동의어(들):
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
51-55 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
HHYVTIKYZUMDIL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)