문서
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
동의어(들):
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6BF3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
형태
powder or crystals
mp
132-137 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
InChI key
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable