문서
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
동의어(들):
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4IN3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
143-149 °C
SMILES string
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
InChI key
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable