주요 문서
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
동의어(들):
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5FIN
CAS Number:
Molecular Weight:
237.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
95%
분석
95%
양식
solid
mp
38-42 °C
작용기
fluoro
iodo
SMILES string
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)