문서
731056
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-4-chloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine
95%
동의어(들):
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrClN5
CAS Number:
Molecular Weight:
248.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
powder
mp
267-273 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
InChI key
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable