주요 문서
729981
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
60-65 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5F3N2/c10-9(11,12)8-5-13-6-3-1-2-4-7(6)14-8/h1-5H
InChI key
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)