Key Documents
729957
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10F3N
CAS Number:
Molecular Weight:
153.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.390
density
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
InChI key
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.0 °F
Flash Point (°C)
27.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)