주요 문서
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane
97%
동의어(들):
(1R,2R)-Pseudoephedrine phenylchlorosilane, (4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazasilolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18ClNOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
303.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
oil
density
1.151 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
InChI key
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
법적 정보
Patent pending. U.S. Patent Application No. 11/810,920
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)