주요 문서
728020
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-proline methyl ester
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S,4R)-4-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H25NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
399.46
Beilstein:
7231334
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (HPLC)
구성
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
InChI key
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dorthe Skovgaard et al.
PloS one, 6(2), e16678-e16678 (2011-02-25)
Protein turnover in collagen rich tissue is influenced by exercise, but can only with difficulty be studied in vivo due to use of invasive procedure. The present study was done to investigate the possibility of applying the PET-tracer, cis-[(18)F]fluoro-proline (cis-Fpro)