주요 문서
727407
Sigma-Aldrich
HDMC
≥95%
동의어(들):
6-HDMCB, N-[(5-Chloro-3-oxido-1H-benzotriazol-1-yl)-4-morpholinylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17ClF6N5O2P
CAS Number:
Molecular Weight:
455.72
Beilstein:
11222273
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)