주요 문서
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
동의어(들):
4-Fluoro-D-mandelic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
8H7FO3
CAS Number:
Molecular Weight:
592.42
Beilstein:
2692850
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
≥97.5% (HPLC)
98%
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
작용기
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)