주요 문서
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
동의어(들):
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
155.62
Beilstein:
4230572
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Grade
produced by BASF
분석
≥99.0% (GC)
≥99.0%
형태
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
SMILES string
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)