주요 문서
726931
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
ChiPros®, produced by BASF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
115.22
Beilstein:
1719086
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.0%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
130.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.44 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)