주요 문서
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-naphthalenediol
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
(1R,2R)-trans-1,2-Tetralindiol, (1S,2S)-1,2-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
2049049
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0% (HPLC)
광학 순도
enantiomeric excess: >97.0%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
InChI key
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)