주요 문서
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
동의어(들):
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18N2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
>90%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.553
density
1.009 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
InChI key
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)