주요 문서
725412
Sigma-Aldrich
Bis(2-dichlorophosphinophenyl)ether
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8Cl4OP2
CAS Number:
Molecular Weight:
371.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
분석
95%
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
62-66 °C
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
InChI key
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)