주요 문서
725323
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
84-89 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cn1ncc2c(cccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-16-17(12)5/h6-9H,1-5H3
InChI key
OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)