주요 문서
725293
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyrazolecarboxylate
97%
동의어(들):
Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
148-154 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)