문서
724688
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-methylaniline
98%
동의어(들):
4-Methyl-m-anisidine, o-Cresidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
57-59 °C
SMILES string
COc1cc(N)ccc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup