Key Documents
724661
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-methylaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
57-60 °C
SMILES string
COc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
NFWPZNNZUCPLAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)