Key Documents
72460
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
266.29
Beilstein:
4195466
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
형태
crystals
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI key
JLBCSWWZSSVXRQ-SNVBAGLBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)