Key Documents
724378
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1H-benzo[g]indole
96%
동의어(들):
5-Methoxy-1H-benz[g]indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
197.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
solid
mp
124-127 °C
SMILES string
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
InChI key
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)