주요 문서
723509
Sigma-Aldrich
Cesium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
동의어(들):
Cesium dodecafluorododecaborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
B12Cs2F12
Molecular Weight:
623.52
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>600 °C (dec.)
SMILES string
[Cs+].[Cs+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2Cs/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChI key
VORBFFRCZXMLGL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)